343803
Methanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
czystość izotopowa
≥99.8 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Postać
liquid
zawiera
0.03 % (v/v) TMS
granice wybuchowości
5.5-36.5 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.025% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.326 (lit.)
tw
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
format
mixture
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Polecane produkty
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup