Przejdź do
366544
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 0.6 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.07
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-616-5
Beilstein/REAXYS Number:
1740230
MDL number:
Isotopic purity:
99.8 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99.8 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
contains
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.02% water
water
refractive index
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
General description
Acetonitrile-d3 (CD3CN), an organo deutero compound, is an α-deuterated alkyl nitrile. Its synthesis from acetonitrile by base-catalyzed exchange with deuterium oxide has been reported. Its molecular rotational friction coefficient has been determined by measuring 2H and 14N nuclear magnetic resonance spin–lattice relaxation times. Its orientational dynamics in nanoporous glasses has been studied using optical Kerr effect spectroscopy.
Application
Acetonitrile-d3 was used as a solvent to record Raman spectrum.
It may be used as:
  • IR and NMR solvent.
  • Probe for zeolite acidity.
  • Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile-d3
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)