Kluczowe dokumenty
295396
Hydrogen
≥99.99%
Synonim(y):
Hydrogen gas
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
0.07 (21 °C, vs air)
Poziom jakości
Próba
≥99.99%
temp. samozapłonu
1060 °F
granice wybuchowości
74.2 %
zanieczyszczenia
≤10 ppm oxygen
≤5 ppm water
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]
InChI
1S/H2/h1H
Klucz InChI
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To reduce metal oxide to metal.
- In the catalytic hydrogenation of nitro compounds, ketones, and olefinic compounds.
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?