Przejdź do
1.01704
Octan baru
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Barium acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ba(CH3COO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.42
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-849-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
831,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
921 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
450 °C
density
2.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.003%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.15%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Ścieżki utleniania kwasu migdałowego nadmanganianem: reaktywność i selektywność pośrednich gatunków manganu..: W niniejszym badaniu zbadano reaktywność i selektywność pośrednich gatunków manganu w nadmanganianowym utlenianiu kwasu migdałowego, zapewniając wgląd w szlaki utleniania. (Hovey et al., 2023).
  • Wpływ metody syntezy na właściwości BaTiO3..: W badaniu tym zbadano, w jaki sposób różne metody syntezy wpływają na właściwości BaTiO3, podkreślając rolę octanu baru w procesie syntezy. (Almeida et al., 2023).
  • Struktury hydratacyjne na powierzchniach tlenku glinu gamma z elektrolitami i bez elektrolitów badane za pomocą atomistycznych symulacji dynamiki molekularnej...: W badaniu wykorzystano symulacje dynamiki molekularnej do badania struktur hydratacji na powierzchniach gamma-tlenku glinu, z octanem baru służącym jako jeden z elektrolitów. (Drecun et al., 2022).
  • Chemiczne osadzanie cienkich warstw tytanianu baru z glikolem etylenowym jako rozpuszczalnikiem octanu baru...: W artykule szczegółowo opisano chemiczne osadzanie cienkich warstw tytanianu baru przy użyciu glikolu etylenowego jako rozpuszczalnika octanu baru. (Konsago et al., 2022).
  • Wpływ obróbki hydrotermalnej i domieszkowania na cechy mikrostrukturalne nanocząstek BaTiO3 otrzymanych metodą zol-żel...: Bada wpływ obróbki hydrotermalnej i domieszkowania na nanocząstki BaTiO3, podkreślając rolę octanu baru w procesie zol-żel. (Zamperlin et al., 2021).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
K (potas): ≤ 0,003 %
Na (sód): ≤ 0,005 %
Sr (stront): ≤ 0,15 %
Substancje utleniające (jako NO₃): ≤ 0,005 %
Odpowiada ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101716112048101717
description
for analysis EMSURE® ACS
description
99.995 Suprapur®
description
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
description
EMPLURA®
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
99.995%
assay
-
assay
≥99.0% (complexometric)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
density
2.47 g/cm3 at 20 °C
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
density
6.08 g/cm3 at 20 °C
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan baru
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)