295361
Hexafluoroethane
≥98%
Synonim(y):
CFC-116, Perfluoroethane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
430 psi ( 21 °C)
Próba
≥98%
tw
−78 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6/c3-1(4,5)2(6,7)8
Klucz InChI
WMIYKQLTONQJES-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3