Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 823,00 zł 625,48 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CF=CF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.02
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-127-4
Beilstein/REAXYS Number:
1705671
MDL number:
Assay:
≥99%
625,48 zł
Cena katalogowa823,00 złZaoszczędź 24%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
bp
−28 °C (lit.)
mp
−153 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
functional group
fluoro
SMILES string
F\C(F)=C(/F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
InChI key
HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve
Compatible with the following:
Compatible with the following:
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?