Merck
294748
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=C[OSi(CH3)3])2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.45
Beilstein:
1939757
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC(=C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-9(11-13(3,4)5)10(2)12-14(6,7)8/h1-2H2,3-8H3
Klucz InChI
BEIXTGGJVNHLEO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-bis(trimetylosiloksy)-1,3-butadien może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)