Przejdź do
684589
2-Methoxy-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
117,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
117,75 zł
Cena katalogowa157,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
140-144 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
InChI key
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
687650679453685194
description
≥95.0%
description
≥95%
description
-
description
≥95%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
140-144 °C
mp
84-90 °C
mp
158-162 °C
mp
287-305 °C
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)