292869
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
98%
Synonim(y):
O-Phosphocolamine, O-Phosphoethanolamine, O-Phosphorylethanolamine, Colamine phosphoric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
241-243 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Klucz InChI
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges