Przejdź do
107263
5-Hydroxy-2-methylpyridine
99%
Synonim(y):
6-Methyl-3-pyridinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
857,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-337-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: soluble
SMILES string
Cc1ccc(O)cn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)4-7-5/h2-4,8H,1H3
InChI key
DHLUJPLHLZJUBW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 5-Hydroxy-2-methylpyridine was used as starting reagent for the synthesis of 5-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-pyridinecarbaldehyde.
  • It was used in synthesis of [HNC6H6OH]2[Cu(NC5H5)4(NbOF5)2].
  • It was used as ligand of a platinum complex which showed protein kinase inhibitory action at nanomolar levels.
  • It forms a chiral pyridinium ionic liquid on reaction with L-menthol chloromethyl ether.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
552852128740A58003
description
99%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
dichloromethane: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
mp
168-170 °C (lit.)
mp
-
mp
157-159 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)