Merck
289140
Sigma-Aldrich
Cadmium carbonate
powder, 98%
Synonim(y):
Otavite
Wybierz wielkość
100 G
248,00 zł
500 G
868,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
248,00 zł
500 G
868,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CdCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
500 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
gęstość
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Lungs,Kidney,Bone
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zdenek Wimmer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(22), 7126-7137 (2007-09-11)
A series of the protected alkyl glycosides 5a/5b-12a/12b was synthesized from the parent isomeric alcohols (insect juvenile hormone bioanalogs; juvenoids), 4-[4'-(2''-hydroxycyclohexyl)methylphenoxy]-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester (1a/1b-4a/4b; racemic structures) and (1a-4a; enantiopure structures). Cadmium carbonate was used as a promoter of this
Daiani Kochhann et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 56(4), 770-775 (2009-02-18)
The objective of the present study was to analyze the effect of chronic cadmium (Cd) exposure at two alkalinity levels (63 and 92 mg l(-1) CaCO(3)) on the antipredatory behavior of juvenile silver catfish (Rhamdia quelen) exposed to conspecific skin
Sumit Kewalramani et al.
The Journal of chemical physics, 125(22), 224713-224713 (2006-12-21)
X-ray studies performed during the growth of CdCO(3) and MnCO(3) crystals from supersaturated aqueous solutions, at fatty acid monolayer templates, reveal that the nucleates are nearly three-dimensional powders below a threshold supersaturation. However, at higher supersaturations, the crystals are preferentially
Kian Siong et al.
Journal of hazardous materials, 167(1-3), 1237-1241 (2009-02-24)
We studied the relationship between macro-algae Chara (Stoneworts) calcite (CaCO(3)) encrustation and the speciation of cadmium (Cd) accumulated by the plant. Results showed that 17% of the total Cd (0.3mgkg(-1)) accumulated by Chara fibrosa exposed to 1 microg Cd L(-1)
Haidong Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(8), 2333-2337 (2007-02-06)
In this article, we have demonstrated one-step solid-phase transformation from high-quality cadmium carbonate microcrystals into highly nanoporous cadmium oxide. The high crystal quality of cadmium carbonate is critical for the successful fabrication of porous nanoarchitectures with predetermined morphology and well-controlled
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.