Przejdź do
391352
Lead
powder, −100 mesh, 99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Lead element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141723
EC Number:
231-100-4
MDL number:
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lead
resistivity
20.65 μΩ-cm
particle size
−100 mesh
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
application(s)
perovskite solar cells
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
209708GF54943184GF36576995
Lead powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
GF54943184
Lead
Lead powder, max. particle size 150 micron, weight 2000 g, purity 99.5%
GF36576995
Lead
description
powder, −100 mesh, 99.95% trace metals basis
description
powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
description
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
description
powder, max. particle size 150 micron, weight 2000 g, purity 99.5%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99.95% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.5%
assay
99.5%
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
resistivity
20.65 μΩ-cm
reaction suitability
core: lead
reaction suitability
core: lead
reaction suitability
-
reaction suitability
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-92-1
CAS No.
7439-92-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)