Kluczowe dokumenty
204625
Thallium(I) sulfate
99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
213,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
213,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: thallium
reagent type: catalyst
mp
632 °C (lit.)
gęstość
6.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tl+].[Tl+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- the synthesis of alkylated cyclopentadienes and 7-substitutedbicyclo[2.2.1]heptane derivatives[1]
- inthe preparation of thallium borate species such as TlBPH43
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?