Merck
289108
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)octadecylsilane
95%
Synonim(y):
Dimethyloctadecylchlorosilane, Octadecyldimethylchlorosilane
Wybierz wielkość
5 G
107,80 zł
25 G
469,00 zł
107,80 zł
Cena katalogowa154,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
107,80 zł
25 G
469,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17Si(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.09
Beilstein:
2246012
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
107,80 zł
Cena katalogowa154,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
bp
145-155 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C20H43ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(2,3)21/h4-20H2,1-3H3
Klucz InChI
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Silylating reagent
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Karen Mejía-Carmona et al.
Journal of chromatography. A, 1621, 461089-461089 (2020-05-05)
Given the increasing need for analyzing natural or contaminating compounds in complex food matrices in a simple and automated way, coupling miniaturized sample preparation techniques with chromatographic systems have become a growing field of research. In this regard, given the
Victor K Langsi et al.
Journal of chromatography. A, 1402, 17-26 (2015-06-02)
Nanometer control over the porous shell thickness of sub-2-μm-shell particles is investigated. Three seeded growth mesoporous thin shell particles for HPLC were prepared, with 0.05μm (or 50nm) porous shell layers: particle sizes 1.5μm (solid core diameters 1.4μm), 1.7μm (solid core
Faiz Ali et al.
Journal of separation science, 37(23), 3426-3434 (2014-09-23)
Ground porous silica monolith particles with an average particle size of 2.34 μm and large pores (363 Å) exhibiting excellent chromatographic performance have been synthesized on a relatively large scale by a sophisticated sol-gel procedure. The particle size distribution was
Adelina Smirnova et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(11), 1201-1204 (2015-11-13)
Micro- and nanofluidics has attracted much attention, particularly concerning single-cell analysis when small amounts of liquids are examined. In present work we successfully fabricated extended-nano channels that were more narrow and shorter (2 mm) as well as wider and longer
Elena Ortiz-Villanueva et al.
Analytica chimica acta, 846, 51-59 (2014-09-16)
In this study, C18-silica monoliths were synthesized as a porous layer in open tubular capillary columns, to be cut later into microcartridges for the analysis of neuropeptides by on-line solid-phase extraction capillary electrophoresis with UV and MS detection (SPE-CE-UV and