Merck
235725
Sigma-Aldrich
Trichloro(octyl)silane
97%
Synonim(y):
Octyltrichlorosilane
Wybierz wielkość
100 G
452,00 zł
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
452,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.67
Beilstein:
1744230
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
233 °C/731 mmHg (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H17Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trichloro(octyl)silane (OTS) is a linear alkylsilane which is used as a modifying agent which creates a low cost hydrophobic surface with high thermo-mechanical stability. OTS contains hydrolysable groups which form a covalent bond with the hydroxyl groups present on the surface.[1]
Zastosowanie
OTS functionalized magnesium oxide (MnO2)/aluminium oxide (Al2O3) surface can be used as a catalyst in the decomposition of ozone (O3) and nitrogen dioxide (NO2).[1] OTS can also be used for the surface modification of silicon oxide (SiO2), used in the fabrication of pentacene organic field effect transistors (OFETs).[2] OTS functionalized wafers can be coated on enhanced green fluorescent protein (GFP) and anchor peptides based films to determine the thickness of the films.[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathryn F A Clancy et al.
Biosensors & bioelectronics, 130, 397-407 (2018-09-27)
The uniformity of the protein patterns, their shape, and the contrast between the fluorescence signal of the pattern and the background, critically modulate the quantitative accuracy of the microarray-derived data. While significant research focused of the identification of the factors
Shuichi Nagamatsu et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(21) (2019-11-07)
A novel film preparation method utilizing polymer suspension, entitled adsorbing deposition in suspensions (ADS), has been proposed. The poly(3-hexylthiophene) (P3HT) toluene solution forms P3HT nanofibrils dispersed suspension by aging. P3HT nanofibrils are highly crystallized with sharp vibronic absorption spectra. By
Catalytic decomposition performance for O3 and NO2 in humid indoor air on a MnOx/Al2O3 catalyst modified by a cost-effective chemical grafting method.
Chen L, et al.
Journal of environmental sciences (China), 74, 58-70 (2018)
Anchor peptides: A green and versatile method for polypropylene functionalization.
Rubsam K, et al.
Polymer, 116(1), 124-132 (2017)
Kechun Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(29), 10136-10137 (2005-07-21)
An artificial polypeptide scaffold composed of surface anchor and protein capture domains was designed and expressed in vivo. By using a mutant E. coli phenylalanyl-tRNA synthetase, the photoreactive amino acid para-azidophenylalanine was incorporated into the surface anchor domain. Octyltrichlorosilane-treated surfaces
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf