Przejdź do
40242
Chloro(dodecyl)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, Dimethyldodecylchlorosilane, Dodecyldimethylchlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.93
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-421-9
Beilstein/REAXYS Number:
5240407
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.445
bp
291-293 °C
density
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
InChI key
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
579032404524240
description
≥95.0% (GC)
description
≥99.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
technical, ≥97.0% (GC/T)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC/T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
refractive index
n20/D 1.445
refractive index
n20/D 1.491
refractive index
n20/D 1.457
refractive index
-
bp
291-293 °C
bp
139-141 °C (lit.)
bp
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)