Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17SiH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
242-453-9
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
bp
195 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29 °C (lit.)
density
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C18H40Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1,19H3
InChI key
YTJSFYQNRXLOIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Octadecylsilane is an organosilicon compound that consists of a long-chain hydrocarbon (18 carbons) bonded to a silicon atom through a carbon-silicon bond. It is widely used in various applications due to its high surface activity, making it an excellent adsorbent for non-polar organic compounds. It is also used as a surface modifier or coating agent.
Application
Octadecylsilane can be used as a modifying agent for montmorillonite clay nanoparticles, which are used as a filler material in the synthesis of poly(methyl methacrylate) (PMMA)/silylated montmorillonite composites.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99 atom % D, 97% (CP) | description 1.0 M in hexanes | description 1.0 M in toluene |
| assay 97% | assay 97% (CP) | assay - | assay - |
| density 0.795 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.793 g/mL at 25 °C | density 0.695 g/mL at 25 °C | density 0.895 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 195 °C/15 mmHg (lit.) | bp 85-86 °C (lit.) | bp 68-69 °C | bp - |
| mp 29 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group silyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?