Merck
246859
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)octylsilane
97%
Synonim(y):
Dimethyloctylchlorosilane, Octyldimethylchlorosilane
Wybierz wielkość
25 G
651,00 zł
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
651,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7Si(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.83
Beilstein:
1738376
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
97%
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
222-225 °C (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H23ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-12(2,3)11/h4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloro(dimethyl)octylsilane is an organosilicon compound that is primarily used as a reagent in organic synthesis for the functionalization of the surfaces of various materials, such as silica, glass, and polymers. It is also often employed as a precursor in the synthesis of various organosilicon compounds.
Zastosowanie
Chloro(dimethyl)octylsilane can be used as a reagent for the silylation of various materials, which includes silica and graphite.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polina Naidjonoka et al.
Soft matter, 16(30), 7063-7076 (2020-08-07)
The substantial part of the water-soluble hemicellulose fraction, obtained when processing cellulose to produce paper and other products, has so far been discarded. The aim of this work is to reveal the interfacial properties of softwood hemicellulose (galactoglucomannan, GGM) in
Lorena González et al.
Journal of chromatography. A, 1622, 461124-461124 (2020-05-08)
In this work a new method for the determination of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) in cereal and insect bars has been developed and validated. The method consisted of a solid-liquid extraction (SLE) followed by a solid phase extraction (SPE), employing functionalized mesostructured
Natalia Casado et al.
Talanta, 165, 223-230 (2017-02-06)
A SBA-15 type mesoporous silica was synthesized and bi-functionalized with octadecylsilane (C18) or octylsilane (C8), and sulfonic acid (SO