Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
384,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +59°, c = 2 in ethanol
mp
49-53 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description 98% | description ≥98% (GC) | description A nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as a reversible and competitive inhibitor of cyclooxygenase 1 (COX-1) (IC50 = 4.85 µM). |
| assay 99% | assay 98% | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| mp 49-53 °C (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) | mp 77-78 °C | mp - |
| optical activity [α]20/D +59°, c = 2 in ethanol | optical activity [α]25/D +66°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?