Merck
282588
Sigma-Aldrich
Diethylmethylsilane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2SiHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.25
Beilstein:
1730936
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
gęstość
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[SiH](C)CC
InChI
1S/C5H14Si/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
UUTZEAQZDHSEAL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1