Merck
281646
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(2-pyridyl)pyrazine
98%
Synonim(y):
2,3-Di-2-pyridylpyrazine
Wybierz wielkość
1 G
545,00 zł
5 G
1365,00 zł
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
545,00 zł
5 G
1365,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
168-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2nccnc2-c3ccccn3
InChI
1S/C14H10N4/c1-3-7-15-11(5-1)13-14(18-10-9-17-13)12-6-2-4-8-16-12/h1-10H
Klucz InChI
WTZDTUCKEBDJIM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-Bis(2-pyridyl)pyrazine (dpp) has been employed:
  • as building block for supermolecular molecules[1]
  • in the preparation of luminescent complexes Ru(bpy)2(dpp)2+ and (bpy)2Ru-(dpp)Ru(bpp)24+ [bpy=2,2′-bipyridine][2]
  • in the preparation of binary and ternary systems with V(IV)O and Cu(II) ions[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inorganic Chemistry, 32, 3003-3003 (1993)
Jing Xiang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 741-750 (2018-12-19)
A series of polynuclear metal complexes, [Cu2(L1)(PPh3)4](ClO4)2 (1), [Cu3(L2)(PPh3)6](ClO4) (2), [Cu3(L3)(PPh3)6] (3), [Ag2(L1)(PPh3)4](BF4)2 (4), [Ag4(L2)2(PPh3)6] (5) and [Ag3(L3)(PPh3)5] (6), have been obtained from the reactions of the highly conjugated bridging ligands 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazine (L1), 2,3-bis(2-tetrazoyl)pyrazine (H2L2) and 2,3-bis(2-tetrazoyl)imidazole (H3L3) with [Cu(MeCN)4]ClO4
Daniele Sanna et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(41), 12824-12838 (2012-09-15)
The binary and ternary systems formed by V(IV)O and Cu(II) ions with ligands (L) based on the pyridine ring (1,10-phenanthroline (phen), 2,2'-bipyridine (bpy), 2,2':6',2''-terpyridine (terpy), 2,2'-bipyrimidine (bpm) and 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazine (bpp)) were studied, combining spectroscopic (EPR and UV-vis), pH-potentiometric and computational
Spectroscopic and electrochemical properties of the dimer tetrakis (2, 2'-bipyridine)(. mu.-2, 3-bis (2-pyridyl) pyrazine) diruthenium (II) and its monomeric analog.
Braunstein CH, et al.
Inorganic Chemistry, 23(7), 857-864 (1984)
Cléia Justino Nunes et al.
Journal of inorganic biochemistry, 149, 49-58 (2015-05-30)
In this work, the influence of two new dinuclear copper(II) complexes in the viability of melanoma cells (B16F10 and TM1MNG3) was investigated, with the aim of verifying possible correlations between their cytotoxicity and their structure. One of the complexes had