Kluczowe dokumenty
280895
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
96%
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
mp
135-140 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.Brc1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4BrN2.BF4/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
Klucz InChI
FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?