Merck
703451
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-azaindole
96%
Synonim(y):
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Wybierz wielkość
1 G
952,00 zł
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
952,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
178-183 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8