Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 592,00 zł 444,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2N2 · BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.81
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
powder
444,00 zł
Cena katalogowa592,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Clc1cc(Cl)cc(c1)[N+]#N
InChI
1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
InChI key
XSVOZXRITFTBIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Electron transfer chemistry
- Microwave-accelerated cross-coupling reactions
- Sandmeyer bromination for preparation of bromobenzene derivatives
- Catalytic thiocyanation in the presence of copper salts
- Electrochemical reduction
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form crystals | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?