Merck
175064
Sigma-Aldrich
Nitrosyl tetrafluoroborate
95%
Synonim(y):
Nitrosonium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
5 G
391,00 zł
25 G
1330,00 zł
50 G
2270,00 zł
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
391,00 zł
25 G
1330,00 zł
50 G
2270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NOBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
Klucz InChI
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nitrosyl tetrafluoroborate is an efficient nitrosating and diazotizing agent.[1] It reacts with alcohols and secondary amines to yield alkyl nitrites and nitrosamines, respectively.[1][2] It reacts with primary amines to yield diazonium tetrafluoroborates.[2] NOBF4 is also a mild oxidant and commonly used for single electron transfer oxidation.[3][4]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Angang Dong et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(4), 998-1006 (2010-12-24)
The ability to engineer surface properties of nanocrystals (NCs) is important for various applications, as many of the physical and chemical properties of nanoscale materials are strongly affected by the surface chemistry. Here, we report a facile ligand-exchange approach, which
Azodesilylierung?eine neue aprotische Diazotierungstechnik.
Weiss
Chemische Berichte, 117(5), 1965-1972 (1984)
New synthetic reagents and reactions.
Olah, George A
Aldrichimica Acta, 12, number=(3), 43-49 (1979)
Fraser G L Parlane et al.
Nature communications, 8(1), 1761-1761 (2017-11-28)
The interactions between a surface-adsorbed dye and a soluble redox-active electrolyte species in the dye-sensitized solar cell has a significant impact on the rate of regeneration of photo-oxidized dye molecules and open-circuit voltage of the device. Dyes must therefore be
Nitrosonium Tetrafluoroborate.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?