Przejdź do
14446
Biphenyl sodium complex solution
technical, 0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
Synonim(y):
Sodium biphenyl complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 x 15 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H5 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3989646
Form:
liquid
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pk of 20 × 15 mL
concentration
0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
density
1,100  g/cm3
functional group
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChI key
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Biphenyl sodium complex solution is mainly favorable to the reduction of organic halogen compounds and is commonly used as a defluorination reagent in organic synthesis.
Other Notes
Reagent for the quantitative release of covalently bound halogens for analytic determination ; Degradation of pesticides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27713450342296813
description
technical, 0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
description
in 2-ethoxyethyl ether
description
technical, 0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
description
1.0 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1,100  g/cm3
density
1.1 g/mL at 25 °C
density
1,100  g/cm3
density
0.915 g/mL at 25 °C
grade
technical
grade
-
grade
technical
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biphenyl sodium complex solution
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)