Merck
276707
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Synonim(y):
Pd/C
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zawiera
~50% water
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Criegee Mechanism For Ozonolysis
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon, wet support
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)