Kluczowe dokumenty
75991
Palladium on activated charcoal
moistened with water, 5% Pd basis (based on dry substance)
Synonim(y):
Pd/C
Wybierz wielkość
569,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
569,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
paste
jakość
moistened with water
zawiera
~50% water as stabilizer
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
5% Pd (based on dry substance)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To synthesize methyl esters via oxidative esterification of primary alcohols.[1]
- In the hydrogenation of phenol to cyclohexanone.[2]
- For carbonylation of iodoanilines with amines and trimethyl orthoformate to prepare quinazolinones.[3]
- In the hydrodehalogenation of aromatic halides to form arenes in aqueous media.[4]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?