Merck
262676
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(triphenylphosphine)cobalt(II)
98%
Synonim(y):
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
Wybierz wielkość
5 G
237,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
237,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2CoCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
236 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Catalyst in three-component coupling reactions
  • Catalyst for Epoxidation reactions
  • Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
  • Catalyst in cross-coupling reactions
  • Catalyst for dimerization reactions
  • Catalyst in oxidation reactions
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)