Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-696-2
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
130-133 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3
InChI key
NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Bromomethyl acetate was used in synthesis of optically active cyclohexene antisepsis agent, ethyl (6R)-6-[N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl]cyclohex-1-ene-1-carboxylate [(R)-1: TAK-242)]. It was also used as reagent in samarium diiodide-mediated conversion of ketones and aldehydes to 1,2-diacetates.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?