Kluczowe dokumenty
275891
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
99%
Synonim(y):
PdCl2(cod)
Wybierz wielkość
1070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1070,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b2-1-,8-7-;;;
Klucz InChI
RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?