Merck
481165
Sigma-Aldrich
Palladium(II) propionate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Palladium dipropionate
Wybierz wielkość
1 G
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5CO2)2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
154-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)