Merck
270032
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylethylenediamine
85%
Synonim(y):
1,2-Bis(methylamino)ethane
Wybierz wielkość
25 G
450,00 zł
100 G
435,00 zł
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
450,00 zł
100 G
435,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NHCH2CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
878142
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNCCNC
InChI
1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N,N′-dimetyloetylenodiamina została użyta do zwiększenia adsorpcjiCO2. Została ona włączona do H3[(Cu4Cl)3(BTTri)8 (CuBTTri; H3BTTri= 1,3,5-tri(1H-1,2,3-triazol-4-ylo)benzen), stabilnego w wodzie, mostkowanego triazolanem szkieletu, tworząc metaloorganiczny szkielet do separacjiCO2[1].
Inne uwagi
remainder N-Methylethylenediamine
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced carbon dioxide capture upon incorporation of N, N?-dimethylethylenediamine in the metal?organic framework CuBTTri.
McDonald TM, et al.
Chemical Science, 2(10), 2022-2028 (2011)
Xiaohu Deng et al.
The Journal of organic chemistry, 74(15), 5742-5745 (2009-06-17)
CuI/L5 (N,N'-dimethylethylenediamine) proves to be an efficient catalyst system for the amination of arylhalides with guanidines. The same catalyst system is then successfully applied to the one-step synthesis of 1-H-2-amino-benzimidazoles through tandem aminations of 1,2-dihaloarenes in modest yields. This methodology
Chandi C Malakar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(29), 8882-8885 (2012-06-26)
Water makes it possible: The Cu(2)O-catalyzed reaction between easily available o-bromobenzylbromides and benzamidines by using Cs(2)CO(3) as the base and N,N'-dimethylethylenediamine (DMEDA) as the additive in water as the solvent gives access to substituted quinazolines in a single step with
A Szent-Györgyi
Physiological chemistry and physics, 12(2), 99-110 (1980-01-01)
Most inanimate systems are build of closed-shell molecules in which electrons lack excitability and mobility. These electrons can be rendered reactive and mobile by taking out some of them, desaturating the system electronically. Single electrons can be taken out of
Mohamed R Shehata et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 383-388 (2012-03-06)
Pd(dmen)Cl(2) complex was synthesized and characterized, where dmen=N,N-dimethylethylenediamine. Stoichiometry and stability constants of the complexes formed between [Pd(dmen)(H(2)O)(2)](2+) and various biologically relevant ligands such as amino acids, peptides and dicarboxylic acids are investigated at 25 °C and at constant 0.1M