Przejdź do
39030
N,N-Dimethylethylenediamine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2-(Dimethylamino)ethylamine, DMEN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1057,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-541-2
Beilstein/REAXYS Number:
605279
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.), n20/D 1.427
bp
104-106 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)CCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethylethylenediamine is a bidentate ligand that can be used:
  • To synthesize Schiff base ligands to prepare their zinc alkyl and zinc alkoxide complexes that initiate ring-opening polymerization of lactides.
  • As a ligand to prepare copper azido polymers.
  • In the synthesis of naphthalimides such as amonafide, an antitumor agent.
  • As the receptor in building fluorescent signaling systems to perturb the photoinduced intramolecular electron transfer (PET) process from the nitrogen lone-pair to the fluorophore.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D15800327003214795
description
≥98.0% (GC)
description
95%
description
85%
description
purum, ≥99.0% (NT)
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
assay
85%
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
104-106 °C (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
bp
119 °C (lit.)
bp
-
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.), n20/D 1.427
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylethylenediamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.1 °F - closed cup
flash_point_c
11.7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-00-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)