Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 394,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHCH2CH2NHCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
223-666-6
MDL number:
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4289 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
density
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NCCNC(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 96% | description 97% | description 97% |
| assay 99% | assay 96% | assay 97% | assay 97% |
| density 0.798 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4289 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index n20/D 1.4374 (lit.) |
| bp 169-171 °C (lit.) | bp 77 °C/15 mmHg (lit.) | bp 145 °C (lit.) | bp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?