Merck
269948
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine nickel(II)
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44N4Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
591.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
λmaks.
392 nm
ciąg SMILES
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Ni]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Ni/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
Klucz InChI
DIGQQRGHPATISA-XTPDIVBZSA-N
Opis ogólny
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine nickel can be formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with nickel (II).1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.