Merck
257532
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron(III) chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44ClFeN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
λmax
382 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Fe/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI key
NWWCYXFDLUMYRQ-YAJYDHHFSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
257605259071254754
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
λmax
382 nm
λmax
393 nm
λmax
418 nm
λmax
475 nm, 583 nm (2nd)
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with iron chloride to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron chloride (FeOEP). It may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films. Iron–porphyrin could be present naturally in biofilms.
Application
An iron–porphyrin adlayer adsorbed on the Au(111) substrate was used to study the electrocatalytic reduction of O2 in HClO4.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In Situ Scanning Tunneling Microscopy Study of the Effect of Iron Octaethylporphyrin Adlayer on the Electrocatalytic Reduction of O2 on Au (111)
Yoshimoto S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(17), 5171-5174 (2044)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
257532-100MG04061826059432