Merck
673587
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine palladium(II)
Synonim(y):
Pd(II) meso-tetra(pentafluorophenyl)porphine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H8F20N4Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1078.95
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
>300 °C (dec.)
λmax
400 nm in acetone
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Pd]n56
InChI
1S/C44H8F20N4.Pd/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;/h1-8H;/q-2;+2/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;
InChI key
GRRRJZUTYPIXFO-HQJDZOCDSA-N
General description
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine palladium(II) is a phosphorescent dye that is a derivative of palladium(II). It can be used as a singlet oxygen sensitizer due to the presence of fluorine atoms. It provides photostability and is resistant to oxidation.
Application
It can be used as a porphyrin dye with a high quantum yield for use in the fabrication of oxygen sensors.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)