Przejdź do
392448
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl
Dye content ~80 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
991,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H28N4ORu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
741.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~80%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
410 nm
SMILES string
[C-]#[O+].[Ru]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.CO.Ru/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;1-2;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChI key
AALUWVZJQWOFBD-YKKPBKTHSA-N
Other Notes
may contain solvent of crystallization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
252190405124247367
description
Dye content ~80 %
description
Dye content 85 %
description
Dye content 80 %
description
≥99%
form
powder
form
-
form
powder
form
crystalline powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
Dye content, ~80%
composition
Dye content, 85%
composition
Dye content, 80%
composition
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
λmax
410 nm
λmax
524 nm (2nd), 409 nm
λmax
1051-1065 nm in methylene chloride
λmax
415 nm
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)