Przejdź do
257540
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine copper(II)
Dye content ~95 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
484,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44CuN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
484,50 zł
Cena katalogowa646,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
λmax
399 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Cu]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Cu/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
WYWUPEFEFRBNGN-XTPDIVBZSA-N
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with copper (II) to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine copper(II). CuOEP was used to prepare a mixed adlayer with cobalt phthalocyanine, by immersing an Au(111) substrate.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
257605257532257575
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
composition
Dye content, ~95%
composition
-
composition
-
composition
-
λmax
399 nm
λmax
393 nm
λmax
382 nm
λmax
459 nm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)