Przejdź do
252913
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphyrin iron(III) chloride
≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H8ClF20FeN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1063.83
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
λmax
415 nm, 498 nm (2nd)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C44H8F20N4.ClH.Fe/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;;/h1-8H;1H;/q-2;;+3/p-1/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;;
InChI key
RVNJZXLLVARDGN-VTVSBRCESA-M
Application
Catalyst for epoxidations with peroxides, oxidative decarbonylations, and aliphatic hydroxylations.
Features and Benefits
Catalyst for epoxidations with peroxides, oxidative decarbonylations, and aliphatic hydroxylations.
Preferred catalyst in catalytic oxygenation reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
259071252921392448
description
≥95% (HPLC)
description
≥94% (HPLC)
description
≥90.0% (HPLC)
description
Dye content ~80 %
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
415 nm
λmax
418 nm
λmax
507 nm (2nd), 416 nm
λmax
410 nm
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)