Przejdź do
78239
(R)-3-Phenylbutyric acid
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-β-Methylhydrocinnamic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
773,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2501477
Assay:
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
refractive index
n20/D 1.517
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI key
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
Other Notes
Chiral standard. Chiral building block for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin; Stereoselective α-amination via Evans′ imide enolate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7897611680756655
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
density
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.515 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.517
refractive index
n20/D 1.551
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.427
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
170-172 °C/20 mmHg (lit.)
bp
68-70 °C/5 mmHg (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
carboxylic acid, phenyl
functional group
ester, hydroxyl
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)