Kluczowe dokumenty
263842
Triacontane
98%
Synonim(y):
n-Triacontane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
258-259 °C/3 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H62/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Klucz InChI
JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?