Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
303,00 zł
Quality Segment
assay
99%
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 10%, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98 atom % D | description analytical standard | description ReagentPlus®, 99% |
| assay 99% | assay 99% (CP) | assay ≥99.5% (GC) | assay 99% |
| solubility chloroform: soluble 10%, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 49-52 °C (lit.) | mp 49-52 °C (lit.) | mp 49-52 °C | mp 18 °C (lit.) |
| bp 391 °C (lit.) | bp 391 °C (lit.) | bp 391 °C (lit.) | bp 287 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetracosane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?