Przejdź do
451789
Triacontane-d62
98 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)28CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+62
Form:
solid
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
mol wt
483.95 by atom % calculation (98 atom % D)
bp
258-259 °C/3 mmHg (lit.)
mp
62-67 °C (lit.)
mass shift
M+62
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C30H62/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2
InChI key
JXTPJDDICSTXJX-NHHWXLSESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
655147589756590789
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
99 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+62
mass shift
M+5
mass shift
M+3
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
form
-
mp
62-67 °C (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
bp
258-259 °C/3 mmHg (lit.)
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)