Przejdź do
O504
Octacosane
99%
Synonim(y):
n-Octacosane
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)26CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.76
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-125-7
Beilstein/REAXYS Number:
1770570
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
13.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
powder
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI key
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49314745711674684
Octacosane analytical standard
Supelco
74684
Octacosane
assay
99%
assay
≥98% (CP)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
bp
174 °C (lit.)
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
mp
57-64 °C (lit.), 59-64 °C
form
powder
form
solid
form
liquid
form
-
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor density
13.6 (vs air)
vapor density
-
vapor density
4.9 (vs air)
vapor density
13.6 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octacosane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F
flash_point_c
227 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)