Merck
262862
Sigma-Aldrich
Tantalum
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ta
Wybierz wielkość
13 G
286,50 zł
286,50 zł
Cena katalogowa573,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
13 G
286,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141741
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
286,50 zł
Cena katalogowa573,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
wire
temp. samozapłonu
572 °F
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
Średnica
1.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Ilość
13 g = 1 m; 65 g = 5 m
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Larzon et al.
Vascular, 21(2), 87-91 (2013-03-20)
Control of back bleeding from the hypogastric artery into the aneurysm after endovascular aneurysm repair (EVAR) of a ruptured aorto-iliac aneurysm may be necessary in order to avoid a type II endoleak. It is an emergency situation and selective catheterization
Hany A El-Sayed et al.
Nanoscale, 5(4), 1494-1498 (2013-01-23)
Ta oxide nanotubes (NTs) were formed by the anodization of Ta at 15 V in a solution of concentrated sulfuric acid containing 0.8-1.0 M hydrofluoric acid. To study the initial stages of NT formation, FESEM images of samples anodized for
Orbital ultrasound in the selective screening of a dural-cavernous sinus fistula.
Hamid Shokoohi et al.
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine, 20(2), 137-139 (2013-02-26)
Frédéric Clarençon et al.
Journal of neurosurgery. Spine, 18(6), 606-610 (2013-04-23)
Presurgical devascularization of hypervascular spinal metastases has been shown to be effective in preventing major blood loss during open surgery. Most often, embolization can be performed using polyvinyl alcohol (PVA) microparticles. However, in some cases, the close relationship between the
A M Ashmore et al.
Journal of biomechanics, 45(16), 2931-2934 (2012-10-13)
Interest in soft tissue RadioStereometric Analysis (RSA) is rising. Previous studies have attempted to use this technique to analyse anterior cruciate ligament (ACL) graft constructs, and more recently, the movement of soft tissue as a precursor to RSA follow up
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.