Merck
342254
Sigma-Aldrich
Rhenium(IV) oxide
99.7% trace metals basis
Synonim(y):
Dwutlenek renu
Wybierz wielkość
1 G
2580,00 zł
5 G
6531,00 zł
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2580,00 zł
5 G
6531,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ReO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.7% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: rhenium
ciąg SMILES
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
Klucz InChI
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek renu(IV) jest krystalicznym ciałem stałym o strukturze rutylu. Może być stosowany jako katalizator i dodatek w produkcji ceramiki nadprzewodzącej. Warstwy zawierające ReO2mogą być stosowane do ochrony warstw dielektrycznych, połączeń i kondensatorów ferroelektrycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)