Merck
GF64896003
Tantalum
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, annealed, 99.9%
Synonim(y):
Tantalum, TA005130, Ta
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141741
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Próba
99.9%
Postać
wire
temp. samozapłonu
572 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 648-960-03
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1 m × 0.25 mm
tw
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N