Kluczowe dokumenty
GF38890165
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
0.5m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Synonim(y):
NB015100
Wybierz wielkość
1 EA
992,00 zł
992,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
992,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
992,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 388-901-65
dł. × śr.
0.5 m × 0.4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the critical temperature? Thanks for respond
    1 answer
    1. The critical temperature for this product is not recorded. However, the website states the manufacturer as Goodfellow in the "Properties" section of the product page. Goodfellow's product number to this item is 388-901-65. You may find it helpful to view the pdf Goodfellow provides that lists the physical characteristics and thermal properties of all the chemicals used in their products. This product contains Niobium, Titanium, and Copper. Pages 192, 195, and 198 list those chemicals and their properties.
      Please see the manufacture Content pdf: https://www.goodfellow.co.kr/pub/media/pdf/Goodfellow-Product-List-Final.pdf
      There is a specific value assigned to each superconductor metal - for Nb it is 9.25 Kelvin and for Ti it is 0.40 Kelvin. The critical temperature for a NbTi Alloy superconductor is approximately 10 Kelvin. More information on the development of this superconductor material can be found in this reference: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0011227587900579?via%3Dihub